Learn More
Gibco™ HBSS, Calcium, Magnesium
GREENER_CHOICE
HBSS, Calcium, Magnesium
Marke:  Gibco™ 24020141
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11580616
  • 274.00 CHF / 2000 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet. Wir bieten viele Gibco™ HBSS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ HBSS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ HBSS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (24020-117). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 13485-Normen, FDA
Hanks' Balanced Salzlösung, 20 x 100 ml, flüssig, 1x Konzentration, pH 7,0 bis 7,4, mit Glukose, Calcium, Magnesium, Natriumhydrogencarbonat, Phenolrot, Haltbarkeit 36 Monate, für Säugetierzellkulturen
Flüssig
Glucose, Calcium, Magnesium, Natriumhydrogencarbonat, Phenolrot
7,0 bis 7,4
Für In-vitro-Diagnostik
15 bis 30 °C
1 X
Hanks' Balanced Salzlösung
Säugetierzellkultur
20 x 100 ml
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales