Learn More
Gibco™ HBSS (10X), ohne Calcium, ohne Magnesium, Phenolrot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11560476
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations without calcium and magnesium are required for rinsing chelators from the culture before cell dissociation. We offer a variety of Gibco™ HBSS formulations for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This HBSS is modified as follows:
  • With: Glucose, Phenol Red
  • Without: Calcium, Magnesium, Sodium Bicarbonate
The complete formulation is available.
Concentrated forms of Gibco™ HBSS require pH adjustment and filtration at the time of preparation (see protocol for details).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Ohne Kalzium, ohne Magnesium
Zertifizierung/Konformität ISO 13485-Normen, FDA
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Beschreibung Hanks' Balanced Salzlösung, 500 ml, flüssig, 10x Konzentration, 5.6 bis 6.1 pH, mit Glucose, Natriumbikarbonat, Phenolrot, 36 Monate Haltbarkeit, für Säugetierzellkulturen
Konzentration 10 X
Verdünnung 10X
Form Flüssig
Produkttyp Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Produktlinie Gibco™
Menge 500 mL
Lösungstyp Hanks-Salze
Mit Additiven Glukose, Phenolrot
Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Natriumhydrogencarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Osmolalität 2600 bis 2900 mOsm/kg
pH 5,6 bis 6,1
Phenolrot-Indikator Phenolrot
Kennzeichnung Für In-vitro-Diagnostik
Versandbedingung Raumtemperatur
Sterilität Steril gefiltert
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ HBSS (10X), ohne Calcium, ohne Magnesium, Phenolrot >