Learn More
Gibco™ HBSS (10X), Calcium, Magnesium, ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
HBSS (10X), Calcium, Magnesium, ohne Phenolrot
Marke:  Gibco™ 14065049
90.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11530466
  • 119.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet. Wir bieten viele Gibco™ HBSS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ HBSS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ HBSS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (14065-056). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Konzentrierte Formen des Gibco™ HBSS erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA
Hanks' Balanced Salzlösung, 500 ml, flüssig, 10x Konzentration, pH 5.5 bis 6.0, mit Glucose, 36 Monate Haltbarkeit, für Säugetierzellkulturen
Flüssig
Calcium, Magnesium, Glukose
Säugetierzellkultur
500 ml
15 bis 30 °C
10 X
Hanks' Balanced Salzlösung
Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Phenolrot
5,5 bis 6,0
Für In-vitro-Diagnostik
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ HBSS (10X), Calcium, Magnesium, ohne Phenolrot > 500 ml