Learn More
Horst™ Heizband, Modell HB
114.00 CHF - 330.00 CHF
Spezifikation
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HB
Produkttyp Wärmeband
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10637892
Unterlagen ansehen
Horst™
20207
5 lm
330.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10210592
Unterlagen ansehen
Horst™
20201
0,5 lm
114.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10301992
Unterlagen ansehen
Horst™
20211
4 m
278.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10341892
Unterlagen ansehen
Horst™
20205
2,5 m
189.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10427511
Unterlagen ansehen
Horst™
20206
3 m
220.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Spezifikation
∼230 V Spannung
HB
Wärmeband
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Horst™ Heizband, Modell HB