Learn More
Horst™ HB Heizband
Marke:  Horst™ 20204
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10250732
  • 163.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
2,0 m
HB
500 w
Wärmeband
230 V
0,5 m
30 mm
Für sehr kleine Wickelradien
Name des Produkts
Horst™ HB Heizband > Leistung: 500 W; Abmessungen (L x B): 2,0m x 30 mm