Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal
Lagerung von aggressiven Chemikalien
965.00 CHF - 1405.00 CHF
Spezifikation
Material | Stahl |
---|---|
Typ | Drum Rack |
Höhe (angloamerikanisch) | 78.74 in. |
Höhe (metrisch) | 2000.00 mm |
Tiefe (angloamerikanisch) | 25.08 in. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17816376
|
asecos™
27853 |
30 L | 56 kg |
965.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17506646
|
asecos™
27861 |
30 L | 59 kg |
1405.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17826506
|
asecos™
27857 |
30 L | 71 kg |
1200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17846566
|
asecos™
27855 |
40 L | 64 kg |
1155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17836466
|
asecos™
27859 |
40 L | 90 kg |
1365.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Verzinkte Regalrahmen
- Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
- Regalsystem kann individuell erweitert werden
- Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
- Kunststoffwanne mit hoher Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien (z. B. Säuren und Laugen)
Spezifikation
Stahl | |
78.74 in. | |
25.08 in. |
Drum Rack | |
2000.00 mm | |
637.00 mm |