Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal
Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27835
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17824625
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Regalsystem kann individuell erweitert werden
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
  • 4 lackierte Auffangwannen aus Stahl als Lagerebenen
Spezifikation
Spezifikation
10.6 gal.
Stahl
53.54 in.
53.54 in.
78.74 in.
25.08 in.
264.55 lb.
40 L
Drum Rack
1360.00 mm
1360.00 mm
2000.00 mm
637.00 mm
120 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal > Capacity: 40 L