Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)
Lagerung von aggressiven Chemikalien
Marke:  asecos™ 27862
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17856466
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
  • Kunststoffwanne mit hoher Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien (z. B. Säuren und Laugen)
Spezifikation
Spezifikation
7.9 gal.
Stahl
39.84 in.
39.84 in.
78.74 in.
25.08 in.
114.64 lb.
30 L
Drum Rack
1012.00 mm
1012.00 mm
2000.00 mm
637.00 mm
52 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal) > Capacity: 30 L, Weight: 52 kg