Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke: asecos™ 27866
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verzinkte Regalrahmen
- Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
- Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Spezifikation
54.2 gal. | |
Stahl | |
48.66 in. | |
48.66 in. | |
82.68 in. | |
32.13 in. | |
242.51 lb. |
205 L | |
Drum Rack | |
1236.00 mm | |
1236.00 mm | |
2100.00 mm | |
816.00 mm | |
110 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal) > Capacity: 205 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur