Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27848
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17836356
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Spezifikation
Spezifikation
11.9 gal.
Stahl
39.61 in.
39.61 in.
78.74 in.
28.58 in.
158.73 lb.
45 L
Drum Rack
1006.00 mm
1006.00 mm
2000.00 mm
726.00 mm
72 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal) > Capacity: 45 L