Learn More
Brady™ Hazardous Substance Labels, 76 mm Core
Pre-printed, benchtop printer labels for CLP-GHS hazardous substances.
Marke:  Brady™ 622286
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15971021
  • 261.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferung mit vorgedruckten roten Rauten
  • Bereit für den Ausdruck des erforderlichen Warnhinweises, der den neuesten Vorschriften entspricht
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Thermotransfer
Identifizierung der Gefahrenkommunikation
3B Rautenlayout
1000 Etiketten
-20°bis +100 °C
115,4 mm
110 mm
THTCLP-M-L3B-7594-1
Rot auf weiß
Polypropylen (B-7594)
Unsteril
BradyPrinter i5100, i7100, BradyPrinter PR Plus und IP™ Series Drucker, THT Drucker mit 76 mm-Kern
1
Rechteck
0,079 mm
75 mm