Learn More
Brady™ Hazardous Substance Labels, 76 mm Core
Pre-printed, benchtop printer labels for CLP-GHS hazardous substances.
261.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Rot auf weiß
Ausführung Glanz
Material Polypropylen (B-7594)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15941021
Unterlagen ansehen
Brady™
622283
1 Rautenlayout
261.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15951021
Unterlagen ansehen
Brady™
622284
2 Rautenlayout
261.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961021
Unterlagen ansehen
Brady™
622285
3A Rautenlayout
261.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971021
Unterlagen ansehen
Brady™
622286
3B Rautenlayout
261.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15981021
Unterlagen ansehen
Brady™
622287
4A Rautenlayout
261.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15991021
Unterlagen ansehen
Brady™
622288
4 B Rautenlayout
261.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Supplied with pre-printed red diamonds
  • Ready for you to print the required warning, compliant to the latest regulations
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Rot auf weiß
Polypropylen (B-7594)
Unsteril
BradyPrinter i5100, i7100, BradyPrinter PR Plus und IP™ Series Drucker, THT Drucker mit 76 mm-Kern
1000 Etiketten
-20°bis +100 °C
115,4 mm
110 mm
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Thermotransfer
Identifizierung der Gefahrenkommunikation
1
Rechteck
0,079 mm
75 mm