Learn More
Brady™ Hazardous Substance Labels, 76 mm Core
Pre-printed, benchtop printer labels for CLP-GHS hazardous substances.
Marke: Brady™ 622285
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferung mit vorgedruckten roten Rauten
- Bereit für den Ausdruck des erforderlichen Warnhinweises, der den neuesten Vorschriften entspricht
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Identifizierung der Gefahrenkommunikation | |
3A Rautenlayout | |
1000 Etiketten | |
-20°bis +100 °C | |
115,4 mm | |
110 mm |
THTCLP-M-L3A-7594-1 | |
Rot auf weiß | |
Polypropylen (B-7594) | |
Unsteril | |
BradyPrinter i5100, i7100, BradyPrinter PR Plus und IP™ Series Drucker, THT Drucker mit 76 mm-Kern | |
1 | |
Rechteck | |
0,079 mm | |
75 mm |