Learn More
ROLL OF 250 LABELS BIOLOGICAL HAZARD 25 X 25 MM L
Laminiertes Polyester, geeignet für den Einsatz in Innen- oder Außenbereichen
Marke: Brady 827646
Beschreibung
Brady Etiketten und Etikettendrucker, als Tisch- oder Handgerät, bieten eine breite Palette an Funktionen und Optionen für qualitativ hochwertige, kostengünstige Druckergebnisse auf einer kompletten Materialserie.Zur Identifizierung gefährlicher Stoffe (HSID). Sicherheit am Arbeitsplatz ist heute wichtiger denn je. Gefährliche Arbeitsstoffe stellen eine ständige Gefahrenquelle dar. Reduzieren Sie das Risiko mit diesen Symbolen von Brady.
Spezifikation
ISO 7010:2011 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Innen- und Außenbereich | |
250/Packung | |
-40 bis 110 °C | |
25 mm |
PIC W009-Tri 025-PE-ROLL/1 | |
Schwarz auf gelb | |
Laminiertes Polyester | |
Global | |
Dreieck | |
0,099 mm | |
22,00 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ROLL OF 250 LABELS BIOLOGICAL HAZARD 25 X 25 MM L >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur