Learn More
Fisherbrand™ Hastelloy Externe Sonde
Kann verwendet werden mit: Isotemp Heizplatten und Heizplattenrührer
Marke: Fisherbrand™ CIC0001467
97.81 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Hastelloy PT1000 Temperaturfühler ist für die Verwendung mit Isotemp- und Isotemp Advanced-Heizplatten und Heizplattenrührern vorgesehen
- Hastelloy PT1000 Temperaturfühler
- Temperaturgenauigkeit Bereich: 0 bis 400 °C
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
Spezifikation
Isotemp Heizplatten und Heizplattenrührer | |
0 °C bis 400 °C | |
Sonde |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30