Learn More
Hanna™ Instruments pH-Pufferlösungen Artikelnummer.: 11594307
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hanna™ Instruments pH-Pufferlösungen
Artikelnummer. 11594307
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 11594307
Marke: Hanna Instruments HI7010L
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Kalibrierung
  • Erhältlich in verschiedenen pH-Wert-Bereichen und Mengen
  • Kalibriert gemäß NIST-Normen
  • Mit/ohne Analysenzertifikate
Spezifikation
pH 10.01
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hanna™ Instruments pH-Pufferlösungen >