Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Tecan-Style Clear Tips, Presterilized
Die transparenten Spitzen gewährleisten eine präzise Probenabgabe
180.72 CHF - 336.25 CHF
Spezifikation
Sterilität | Steril |
---|---|
Farbe | klar |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | Nicht-ANSI |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für präzise Probenzufuhr |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11354285
![]() |
Axygen™
TT-1000-C-HTR-S |
1000 μ l | Ungefiltert |
180.72 CHF
1536 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11354295
![]() |
Axygen™
TT-200-C-HTR-S |
200 μl | Ungefiltert |
270.99 CHF
2304 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11304305
|
Axygen™
TT-50-C-HTR-S |
50 μL | Ungefiltert | N/A | ||||||
11344305
![]() |
Axygen™
TTF-1000-C-HTR-S |
1000 μ l | Gefiltert |
224.00 CHF
1536 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11384305
![]() |
Axygen™
TTF-200-C-HTR-S |
200 μl | Gefiltert |
336.25 CHF
2304 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11364305
![]() |
Axygen™
TTF-20-C-HTR-S |
20 μl | Gefiltert |
336.25 CHF
2304 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11304315
![]() |
Axygen™
TTF-50-C-HTR-S |
50 μl | Gefiltert |
320.30 CHF
2304 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Für Volumenbereiche von 20 bis 1000 μl
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Kompatibel mit Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200 Systemen
Certifications
Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Steril | |
Autoklavierbar | |
Für präzise Probenzufuhr | |
Automatisierung, Rund |
klar | |
Nicht-ANSI | |
Racks | |
Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan MiniPrep LiHa-1, 4, 8 Kopf, Aurora Biomed Versa 8-Kanalkopf |