Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handliche Stopfen-/Schlauchgröße
Bestimmt einfach die richtige Größe des Korkens oder Stopfens, der für einen Kolben oder eine Flasche benötigt wird
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F13392-0000
Artikelnummer. 11392204
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Führen Sie eine dünne dreieckige Messlehre in das Gefäß ein, und die korrekte Größe des Stopfens wird am oberen Ende des Halses abgelesen
  • Zwei Waagen stehen zur Verfügung: eine für Gummi- und Vinylstopfen und die andere für Korken
  • Die Rückseite hat einen kreisförmigen Maßstab, um den Außendurchmesser von Schläuchen zwischen 4 und 52 mm zu messen
Spezifikation
Spezifikation
Kolben, Flaschen
Kunststoff
Schlauchgrößenmesser
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handliche Stopfen-/Schlauchgröße > Praktischer Stopfen-/Schlauchzuschneider