Learn More
VEE GEE Handheld Refractometer
The handheld refractometer is exceptionally simple to operate and provides quick, accurate measurements for the concentration of nearly any aqueous solution in a wide range of applications. Made durable with industrial-grade design features to provide years of reliable use even in the field.
158.00 CHF - 185.00 CHF
Spezifikation
Probentyp | Transparent and Translucent |
---|---|
Probenvolumen | >0.1 mL |
Kalibrierung | Tool-free Calibration |
Länge (metrisch) | 4 cm |
Breite (metrisch) | 4 cm |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17814922
|
VEE GEE
43002 |
BTX-1 |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17804922
|
VEE GEE
43003 |
BX-2 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17894912
|
VEE GEE
43011 |
BX-20 |
164.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17834922
|
VEE GEE
43001 |
BX-1 |
164.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17824922
|
VEE GEE
43007 |
BX-4 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17864922
|
VEE GEE
43004 |
SGX-1 |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17854922
|
VEE GEE
43005 |
BX-3 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17844922
|
VEE GEE
43009 |
BX-10 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17874922
|
VEE GEE
43035 |
SX-2 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17884922
|
VEE GEE
43036 |
STX-3 |
185.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17814932
|
VEE GEE
43071 |
URX-60 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17804932
|
VEE GEE
43033 |
SX-1 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17894922
|
VEE GEE
43055 |
NDX-2 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17824932
|
VEE GEE
43015 |
BX-50 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17854932
|
VEE GEE
43064 |
CTX-2 |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17834932
|
VEE GEE
43062 |
CTX-1 |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17844932
|
VEE GEE
43012 |
BTX-20 |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Tool-Free Calibration: Tools not required with our patented 'Zero-Ring' calibration
- Quick Results: High quality optical glass prism and all-metal housing design allows for quick temperature equilibrium
- Accurate and Sharp Readings: Large scale is best in class delivering clear, sharp figures, screen shading and incredible contrast for overall accuracy
- Protective Grip: The rubber grip reduces hand slipping and guards against user's hand heat to maintain accuracy
Spezifikation
Transparent and Translucent | |
Tool-free Calibration | |
4 cm |
>0.1 mL | |
4 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VEE GEE Handheld Refractometer