Learn More
METTLER TOLEDO™ Tragbares Dichtemessgerät
Der leichte Densito liegt gut in der Hand und kann im Labor oder unterwegs mit einer Hand bedient werden. Die Ergebnisse sind temperaturkompensiert und können in spezifischer Dichte, Brix, API-Einheiten und anderen Formaten angegeben werden.
3585.00 CHF - 3950.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit ±0.001 g/cm³
Produkttyp Dichtemesser-Handgerät
Höhe (metrisch) 20 cm
Schnittstelle 2,4-Zoll-Farbdisplay, Tasten und Joystick
Sprachen Englisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Bahasa Indonesia, Koreanisch, Polnisch, Thai, Türkisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15888607
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
30330857
Dichtemesser-Handgerät Densito
3585.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15898607
Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
30330858
Dichtemesser-Handgerät DensitoPro
3950.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal for in use in the lab or on-the-go
  • Suitable for quality control of incoming goods to at-line quality assurance of intermediate or final products
  • Density meter offers quick, accurate measurements to the third decimal place
  • Easily measure density, Brix and many other units accounting for temperature compensation factors
The Densito guides the operator through the entire measurement and cleaning cycles thanks to the built-in guided workflow option
  • The Densito stores up to 1,100 results, including sample ID, measurement unit, temperature correction coefficient, instrument ID, date and time
  • The brightly lit color display delivers excellent visibility both indoors and out. Easily spot bubbles and inconsistencies which may affect the measurement, thanks to the backlit measuring cell
ACCESSORIES
  • Battery Lilon 24oo mAh (30330855)
  • Bluetooth Printer Godex MX20 with Dongle (30330864)
  • Carrying Case (30330861)
  • Charging Stand (30330842)
  • Connector Syringe/Filling Tube (30330853)
  • EasyDirect DE/RE License (30451628)
  • Filling Tube, 600 mm (30330848)
  • Data Writer USB-P25/01 (11124301)
  • Protective Cover (30330860)
  • Sampling Tube, 190 mm (30330847)
Spezifikation
Spezifikation
±0.001 g/cm³
20 cm
Englisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Bahasa Indonesia, Koreanisch, Polnisch, Thai, Türkisch
Probenabhängig
2 ml
355 g
0 bis 50 °C
Dichtemessung, relative Dichte, Ethanol, Brix, API2, Baumé, H2SO4, Plato, Proben (USA und IP), benutzerdefinierte Konzentration
Dichtemesser-Handgerät
2,4-Zoll-Farbdisplay, Tasten und Joystick
0 bis 3 g/cm³
0.0001 g/cm³
±0,0005
2,4-Zoll-Farb-Touchscreen
EasyDirect PC-Software, Bluetooth-Drucker Godex MX20 mit Dongle, USB-P25-Drucker, Füllschläuche, Spritzenadapter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ Tragbares Dichtemessgerät