Learn More
Cole-Parmer™ Essentials HandE-Vac Absaugsystem-Handgerät
Ein kompletter Werkzeugsatz für die Aspiration – mit dem Argos Technologies HandE-Vac Handsauger können Sie den Überstand aus einer Vielzahl von Zellkulturen oder Multiwellplatten und Schalen schnell entfernen.
Marke: Cole-Parmer™ Essentials EV514
275.01 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Einkanaladapter für Einwegspitzen
Beschreibung
Verwendung mit Pasteurpipetten, Aspirationspipetten aus Kunststoff oder einer Vielzahl von Adaptern für spezifische AnwendungenEine druckempfindliche Taste auf der Oberseite des Geräts steuert die entsprechende Menge des eingesetzten VakuumsFunktioniert mit der standardmäßigen hausinternen Vakuumquelle oder mit den Ansaugsystemen M-Vac oder E-VacAutoklavierbarSpezifikation
E-Vac Only | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Plastic | |
1 | |
Handsauger | |
M-Vac oder E-Vac Saugsysteme | |
Einkanaladapter für Einwegspitzen |
No | |
Black | |
Ergonomic | |
Gehäuse EV514 | |
HandE-Vac | |
4 L | |
E-Vac™, M-Vac™ Saugsysteme oder hausinterne Vakuumquelle |