Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™
50 cm, weiß, Rollenhandtuchspender. Leicht nachfüllbar, reinigungs- und wartungsfreundlich. Fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch kontrollierte Entnahme. Kombinierbar mit verschiedenen WypAll™
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 7056
43.59 CHF gültig bis 2025-03-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10540562
  • 63.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Berührungsloser Spender für Rollenhandtücher, wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen
  • Praktische Wandmontage
  • Praktischer, reinigungsfreundlicher Spender aus weißem Kunststoff und ohne Schmutz- und Staubfallen
  • Kombinierbar mit Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rollbarer Spender für Handtuchrollen
14,80 x 56 x 15 cm
14,8 cm
15 cm
Plastic
Rear Loading
Kunststoffdispenser
Weiß
5.8 in.
56 cm
Hand Towels
1
Verwendung im Labor
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ > Farbe: Weiß