Learn More
Heathrow Scientific™ Handzähler
Zählen Sie Blutkörperchen, Bakterienkolonien und Flüssigkeitstropfen. Der Heathrow Scientific™ Handzähler zählt jede Wiederholung mit einem schnellen Knopfdruck.
Marke: Heathrow Scientific™ HS6594
22.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zählt bis 9999
- Verfügt über einen Knopf zum schnellen Zurückstellen
- Linse für einfaches Ablesen und Fingerring für sicheren Halt
- 4.6Durchm. x 4.1 cm W
Spezifikation
4 Ziffern | |
Zählt bis zu 9999 | |
4.1 cm |
Manueller Klickzähler | |
4.6 cm | |
Fingerring, Reset-Knopf |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30