Learn More
asecos™ Handschaufel
Zum Verteilen und Aufnehmen von Granulaten
Marke:  asecos™ 14369
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17876416
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • PP
  • rot
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
7.36 in.
7.36 in.
5.43 in.
0.42 lb.
Shovel
187.00 mm
187.00 mm
138.00 mm
0.19 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Handschaufel > Length: 187.00 mm