Learn More
Sampling Systems™ Hand Scraper
These robust and sturdy hand scrapers are ideal for easily scraping large areas due to their huge blade size and handle. The performance is further enhanced by the fact that the scrapers are made out of polypropylene for very good chemical resistance.
16.87 CHF - 18.20 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Scraper |
---|---|
Color-coded | No |
Griffmaterial | Polypropylene |
Handle Type | Polypropylene |
Spitzentyp | Flat |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17952062
|
Sampling Systems™
8336P-1 |
Weiß |
16.87 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17972062
|
Sampling Systems™
8336B-1 |
Blau |
18.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17962062
|
Sampling Systems™
8336R-1 |
Rot |
18.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Robust and incorporates a large, sturdy handle
- Large 250 mm wide blade
- Comes in 3 distinctive colors
Spezifikation
Scraper | |
Polypropylene | |
Flat | |
Unsteril | |
Reusable | |
250 mm |
No | |
Polypropylene | |
Regular scent | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |