Learn More
Buerkle™ OTAL™ Handpumpe
Diese vielseitigen Handpumpen ermöglichen die Entfernung von Flüssigkeitsresten. Buerkle™ OTAL™ Handpumpen sind mit einem Teleskop-Tauchrohr ausgestattet, das sich beim Einsetzen an die Behälterhöhe anpasst, sodass die kompakte, platzsparende Handpumpe sich für verschiedene Behälter eignet.
73.80 CHF - 183.00 CHF
Spezifikation
Typ Handpumpe
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Produkte 7
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10697331
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5005-1000
Zuführschläuche aus Polypropylen mit 12 mm Durchm.
73.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10433291
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5005-6000
Zufuhrschlauch aus Polypropylen/PVC, 12 mm Durchmesser. , Schlauch und Wasserhahn mit Abflussschlauch von 1.5 m aus PVC, mit PP/PE-Sperrhahn
106.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10652921
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5005-1200
Zuführschläuche aus Polypropylen mit 12 mm Durchm.
102.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10761002
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5005-1500
Zuführschläuche aus Polypropylen mit 15 mm Durchm.
136.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10732492
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5005-3000
Zuführschläuche aus PVDF mit 16 mm Durchm.
183.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10270921
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5005-1800
Zufuhrschläuche aus Polypropylen mit 18 mm Durchm.
107.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10712332
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Buerkle™
5005-4000
Zufuhrschläuche aus Edelstahl mit 26 mm Durchm.
181.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • OTAL Handpumpen mit PP-Zufuhrschläuchen sind beständig gegen schwache Säuren, Basen und Detergenzien.
  • Die Pumpe mit Zufuhrschläuchen aus PVDF ist besonders für Säuren und Basen, mit Ausnahme von stark oxidierenden Säuren und Basen, geeignet. Durch die besonderen Materialeigenschaften bietet PVDF eine bessere chemische Beständigkeit als PP. Beständig gegen Chlorbleiche.
  • Pumpe aus AISI 304 Edelstahl (1.4301) für schwer brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AIII (VbF). Die OTAL PP- oder PVDF-Handpumpe kann für kaustische Medien verwendet werden.
  • Pumpe mit Schlauch und Hahn und einem Abflussschlauch mit einer Länge von 1.5 m aus PVC sowie einem Absperrhahn aus PP/PE und Zufuhrschlauch aus PP. Der Abflussschlauch ist besonders gut zum Befüllen entfernt stehender Behälter geeignet.
  • Gute Pumpenkapazität
  • Mit universellen Stopfen aus PVC für Behälteröffnungen mit einem Durchmesser zwischen 30 bis 70 mm.
Spezifikation
Spezifikation
Handpumpe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ OTAL™ Handpumpe