Learn More
Cole-Parmer™ Handbetriebene Vakuumpumpe
Diese Vakuumpumpen eignen sich zur Herstellung eines Vakuums bis 25 in. Hg oder zur Prüfung auf Drucklecks. Cole-Parmer™ Handbetriebene Vakuumpumpen gewährleisten dank ihrer versiegelten, selbstschmierenden Konstruktion eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.
177.00 CHF - 199.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 190.5 x 50.8 x 241.3 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
11785189
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
79301-01
15 ml/Hub
177.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11705199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
79301-21
35 ml/Hub
199.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vakuummeter ist sowohl in Zentimeter als auch in Inch Quecksilber graduiert
  • Über den integrierten Trigger kann Vakuum freigegeben werden, ohne die Pumpe zu trennen
  • Zink-Legierung ist perfekt für robuste Anwendungen, PVC ist leicht und einfach zu handhaben
Spezifikation
Spezifikation
190.5 x 50.8 x 241.3 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Handbetriebene Vakuumpumpe