Learn More
Invitrogen™ Hand-Magnetplattenwaschgerät
Entwickelt für den Einsatz mit dem ProcartaPlex-Assay, der für die magnetische Trennung konfiguriert ist. Mit dem magnetischen Separator-Handgerät können Sie den Flüssigkeitsinhalt der 96-Well-Mikrotiterplatte entfernen, indem Sie den Inhalt einfach in ein Spülbecken abfüllen oder streichen und den Rest auf einem Papiertuch abwischen.
Marke: Invitrogen™ EPX-55555-000
Beschreibung
- Reaktivität: Hund, Mensch, Affe, Maus, Schwein, Ratte
- Weitere Informationen zum Ausführen des Assays finden Sie im entsprechenden ProcartaPlex Benutzerhandbuch
Spezifikation
Multiplex-Immunassays |