Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Scott™
Marke: Kimberly-Clark™ 6342
74.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dieser Hygiene-Handreiniger ist sanft zur Haut und bietet gleichzeitig eine gründliche Handreinigung
- Die Scott™
Spezifikation
Handreiniger | |
HACCP-Zertifizierung, FSC | |
Bis zu 2.500 Abgaben | |
1.000 ml |
Durchsichtig | |
6 Kassetten | |
33.8 oz. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Volumen: 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur