Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Unsere Schaum-Handreiniger sind auf Effizienz, Zuverlässigkeit, einfache Verwendung ausgelegt. Angereichert mit Feuchtigkeitscreme. Der duftende Schaumreiniger sorgt für eine gründliche und effiziente Wäsche und spart Zeit und Wasser. Jeder Beutel spendet 500 Portionen.
Marke:  Kimberly-Clark™ 6346
60.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12691416
  • 135.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Schaumseife-Handreiniger mit reinem und frischem Duft. Diese Handseife ist sanft zur Haut und bietet gleichzeitig eine gründliche Handreinigung
  • Mit dieser Schaumseife werden die Hände gründlich gewaschen, aber die Seife lässt sich schneller abspülen als herkömmliche Seife, was zu weniger Wasserverbrauch und Zeitaufwand pro Waschvorgang führt
  • Diese Handseife von Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Handreiniger
Foam
200 mL
2,7 kg
Rosa
6.8 oz.
6 lb.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Rosa; Duft: Floral; Volumen: 200 ml