Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Kleenex™
Marke: Kimberly-Clark™ 6331
67.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jede Handreiniger-Kassette enthält bis zu 1.000 Portionen und eignet sich perfekt zum alltäglichen Gebrauch, vermittelt ein Gefühl von Luxus, ermöglicht Kostenkontrolle und wirkt Verschwendung entgegen
- Wenn der Wandseifenspender leer ist, kann sie platzsparend komprimiert werden und ist nach Entfernung der Pumpe vollständig recycelbar
- Kombinierbar mit unseren Aquarius™ Seifenspendern für Waschlotion (Art.-Nr. 6948, 6955 und 7173) und dem Kimberly-Clark Professional™ Flüssigseifen-Spender für Waschlotion (Art.-Nr. 8973)
Spezifikation
Handreiniger | |
Foam | |
Dispenser | |
1.000 ml | |
1,033 kg |
Rosa | |
93 x 93 x 180mm | |
33.8 oz. | |
13,6 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kleenex™ > Rosa; Duft: Floral; Volumen: 1000 ml; mit Spender
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur