Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleinen Kolben (2.5 – 100 μl-Spritzen)
Geeignet für abnehmbare (RN)-Spritzen der Größe 100 μl und kleiner.
Marke: Hamilton™ 7762-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.)
- Spezielle Gaugen, Längen und Spitzenarten sind lieferbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
28 G | |
0,014 in. | |
0.36 mm | |
2 in. | |
Stumpf |
Ansatz aus Edelstahl | |
0.007 Zoll | |
0.18 mm | |
Ideal bei der Gefahr einer Verstopfung der Nadel | |
Spritzenersatznadel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleinen Kolben (2.5 – 100 μl-Spritzen) > Kleiner Ansatz; RN ; 28 Gauge; 2 in (51 mm) L; Spitzentyp:3
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur