Learn More
Hamilton™ Zubehör für PRP-C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen – Loses Harz
Harzmasse für Personen, die ihre eigenen HPLC-Säulen verpacken möchten
461.00 CHF
Spezifikation
Max. Temperatur | >100 °C |
---|---|
pH | 1 bis 14 |
Menge | 1 g |
Material | Gehäuse PRP-C18 |
Beschreibung
Entwickelt für hocheffiziente Umkehrphasen-Trennungen über eine längere Säulenlebensdauer in nahezu jeder mobilen Phase oder jedem pH-Wert. Die starre stationäre Phase weist eine hervorragende mechanische und thermische Stabilität auf, weist keine Schrumpfung oder Schwellung auf und ist gegenüber den meisten häufig in der Umkehrphasen-Chromatographie auftretenden Bedingungen vollkommen inert. Hamilton PRP-C18 Harzmasse ist für die allgemeine HPLC bestimmt und eignet sich besonders gut für spezielle Anwendungen in der klinischen, pharmazeutischen, ökologischen, Lebensmittel-, Forensik- und Life-Science-Branche.
Merkmale und Vorteile:
- pH-stabil von 1 bis 14
- Temperaturstabilität über100 °C
- Einzigartige Bindung von C18 an eine polymerische Stütze
- LC/MS-Anwendungen, synthetisierte DNA und kleine Moleküle
- Ausgezeichnete Haltbarkeit (stabil bei jeder Konzentration von Wasser oder organischen Lösungsmitteln)
Spezifikation
>100 °C | |
1 bis 14 | |
1 g | |
Gehäuse PRP-C18 |