Learn More
Hamilton™ Zubehör für PRP-C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen – Loses Harz
Harzmasse für Personen, die ihre eigenen HPLC-Säulen verpacken möchten
Marke:  Hamilton™ 79791
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11548154
  • 461.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für hocheffiziente Umkehrphasen-Trennungen über eine längere Säulenlebensdauer in nahezu jeder mobilen Phase oder jedem pH-Wert. Die starre stationäre Phase weist eine hervorragende mechanische und thermische Stabilität auf, weist keine Schrumpfung oder Schwellung auf und ist gegenüber den meisten häufig in der Umkehrphasen-Chromatographie auftretenden Bedingungen vollkommen inert. Hamilton PRP-C18 Harzmasse ist für die allgemeine HPLC bestimmt und eignet sich besonders gut für spezielle Anwendungen in der klinischen, pharmazeutischen, ökologischen, Lebensmittel-, Forensik- und Life-Science-Branche.
Merkmale und Vorteile:
  • pH-stabil von 1 bis 14
  • Temperaturstabilität über100 °C
  • Einzigartige Bindung von C18 an eine polymerische Stütze
  • LC/MS-Anwendungen, synthetisierte DNA und kleine Moleküle
  • Ausgezeichnete Haltbarkeit (stabil bei jeder Konzentration von Wasser oder organischen Lösungsmitteln)
Spezifikation
Spezifikation
>100 °C
1 bis 14
Gehäuse PRP-C18
5 μm
1 g