Learn More
Hamilton™ NRS ADKIT 700/1700 RN
Als Branchenneuheit gibt Neuros 50 nl bis 100 μl Flüssigkeit präzise über eine ultrafeine Nadel ab, die durch eine speziell entwickelte Hülse geschützt ist. Neuros minimiert Schäden an der Injektionsstelle, indem es die Nadelsteifigkeit erhöht und ein Mikrovolumen Flüssigkeit an eine genaue Position liefert.
Marke:  Hamilton™ 65460-01
Artikelnummer. 15142654
  • 412.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Kit enthält Adapter, zwei Manschetten, 6-Packung 33-Messnadeln
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Nadelsteifigkeit verbessert die Genauigkeit der Einsteckwege
  • Minimale Gewebeschäden reduzieren die Variabilität der Injektion
  • Weniger Probenverlust spart Geld und Material
  • Die Nadel mit niedrigem Gauge erzeugt kleinere Injektionsstellen
  • Die Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und Stereotaxie-Haltern ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Prozesse
Bestellinformation
  • Dieses Adapterkit ist nur für Hamilton Spritzen der Serien 700 und 1700 vorgesehen. Die Hamilton Neuros Spritzen der Serie 7000 sind mit Neuros-Technologie ausgestattet und benötigen kein Adapterkit.
  • Ersatznadeln sind in sechs Packungen erhältlich (Fisher Teilenr.: 14-815-905, Anbieter Art.-Nr. 65461-01)
Spezifikation
Spezifikation
33 G
1 Adapter aus Borosilikatglas, 2 Hülsen, 6er-Packung 33G-Nadeln
Adapter-Kit
Neuros der Serie 700/1700 Microliter oder Gastight Spritzen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ NRS ADKIT 700/1700 RN > Adapter-Kit