Learn More
Hamilton™ X 6 NEUROS REPLACEMENT NEEDLES, 33 GAUGE, SMALL
Abnehmbare Nadeln können mit ausgewählten abnehmbaren Hamilton Nadeln (RN) der 700 und 1700 Neuros Spritzenserie verwendet werden
Marke: Hamilton™ 65461-01
Additional Details : Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
- Spezielle stumpfe Nadelspitze für neurowissenschaftliche Anwendungen
- 304 Edelstahl
- 33 Gauge
- Stumpfe Nadelspitze (Spitzentyp 3)
- Die Länge der freiliegenden Nadel kann vom Anwender auf 0 bis 20 mm eingestellt werden
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 6 Stück
Neuros Ersatznadeln funktionieren mit den folgenden Hamilton Spritzen der Serie 700 und 1700:
- Modell 75 RN-Spritze (14-824-651)
- Modell 1701 RN-Spritze (14-824-652)
- Modell 1702 RN-Spritze (14-824-653)
- Modell 1705 RN-Spritze (14-824-654)
- Modell 1710 RN-Spritze (14-824-655)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0.00015 Zoll | |
0.004 mm | |
Wird für neurowissenschaftliche Anwendungen und ausgewählte Hamilton-abnehmbare Nadel der 700 und 1700 Serie 0.79 μl Neuros-Spritzen verwendet | |
Abnehmbares Quadrat/Stumpf |
33 G | |
0.0003 Zoll | |
0.008 mm | |
Ersatznadel |