Learn More
Hamilton™ Microliter™ Spritzen für PerkinElmer AutoSystem und Clarus 500 GC Autosampler
Entwickelt für die Verwendung mit Perkin Elmer Autosystem und Clarus 500 Gaschromatographie (GC) Autosamplern
Marke:  Hamilton™ 88035
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10518163
  • 193.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Microliter-Spritze mit einem Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist. Die Spritze verfügt über einen Anschluss für eine zementierte Nadel (N). Erhältlich in dem Volumen 5 μl
  • Nadel mit stumpfer Spitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für das Pipettieren
  • Anschluss: zementierte Nadel (N)
Spritzenanschluss für eine zementierte Nadel (N)
  • Für Spritzen mit geringem Volumen
  • Die Nadeln werden an der Stelle der Nullpunktmarkierung in den Spritzenzylinder aus Glas zementiert
  • Das Totvolumen ist auf das interne Volumen der Nadel begrenzt
  • Nicht autoklavierbar
  • Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Microliter™ Spritzen für PerkinElmer AutoSystem und Clarus 500 GC Autosampler > 0.63 mm Gauge