Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 ALS GC-Spritzen: Model 7000.5
Geeignet für Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 automatische Flüssigprobengeber (ALS) für Gaschromatographie-Autosampler (GC).
Marke:  Hamilton™ 86276
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10107220
  • 212.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Microliter-Spritzen verfügen über einen Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist.
Spritzenanschluss
  • Rändelnabe (KH) – Abnehmbare Kolben-/Nadelbaugruppe, die Rändelnabe wird ausschließlich auf den Spritzen der Serie 7000 verwendet
  • Art der Nadelspitze
    • Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 23s, 26s
    Spezifikation
    Mehr anzeigen
    Name des Produkts
    Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 ALS GC-Spritzen: Model 7000.5 > Model 7000.5 KH; 5 μl; 23s Gauge; 1.71 Zoll (43.4 mm); Spitzentyp: AS