Learn More
Hamilton™ X100 DISPOS.TEFL.TUBES-701N
Pipetten mit Mikrospritze haben eine spezielle elektrokonische 3/4 Zoll Nadel zum einfachen Anbringen von PTFE-Spitzen
Marke:  Hamilton™ 84255
Artikelnummer. 11512984
  • 53.10 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Beschreibung
  • Einweg-PTFE-Spitzen, zur Verwendung mit Mikrospritzen (13-684-112A)
  • Die Probe benetzt nur Einwegspitzen aus PTFE, wodurch eine Kreuzkontamination der Probe vermieden wird.
  • Kolben mit Federmechanismus und einstellbare Anschläge gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit.
  • Einstellbarer Anschlag ermöglicht die Übertragung von Proben von .2 bis 3μ l
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
Ja
0,2 bis 3 μl
Mikrospritzenpipette Modell 701
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ X100 DISPOS.TEFL.TUBES-701N > Für Spritzenmodell 701 N