Learn More
Hamilton™ Nadeln mit seitlicher Öffnung und Ansatz aus Metall (Luer Lock)
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden. Nadeln aus 304 Edelstahl. Die Standardnadellänge beträgt2 Zoll (51 mm). Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich.
Marke:  Hamilton™ 7729-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10687445
  • 219.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Metallansatz kompatible Spritzenanschlüsse
  • Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
  • Nadelspitzentypen
    • Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigem Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
    /li>
    Sechs Nadeln pro Packung.
    Spezifikation
    Spezifikation
    Autoklavierbar
    26 G
    0.02 Zoll
    0.46 mm
    Ersatznadel
    TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse
    Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl
    0,01 in.
    0.26 mm
    2 in.
    Konus mit Seitenanschluss