Learn More
Hamilton™ Nadeln mit seitlicher Öffnung und Ansatz aus Metall (Luer Lock)
Artikelnummer. p-4121864
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
20 G
21 G
22 G
22 s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26 s G
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10252765
Marke: Hamilton™ 772910
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden. Nadeln aus 304 Edelstahl. Die Standardnadellänge beträgt2 Zoll (51 mm). Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich.
Mit Metallansatz kompatible Spritzenanschlüsse
  • Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
  • Nadelspitzentypen
    • Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigem Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
    /li>
    Sechs Nadeln pro Packung.
    Spezifikation
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl
    Kanülen-Gauge 18 G
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.033 Zoll
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.05 Zoll
    Innendurchmesser (metrisch) 0.84 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 1.27 mm
    Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
    Produkttyp Ersatznadel
    Art der Kanülenspitze Konus mit Seitenanschluss
    Zur Verwendung mit (Geräte) TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse