Learn More
KD Scientific Hamilton™ Gastight™ 1000 Series Syringe, PTFE Luer Lock
Ideal for dispensing both liquids and gases.
129.00 CHF
Spezifikation
Material Glass (Barrel)
Kanülen-Gauge No Needle Included
Produkttyp Syringe
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboratory Syringe Pumps
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16449720
Unterlagen ansehen
KD Scientific
72-1832
2.5 mL
129.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Precision-machined PTFE plunger tip creates a leak-free seal
  • With the tight fit, the tip essentially wipes the interior of the syringe barrel free of sample - this feature is particularly useful with heterogeneous samples as it reduces the chance that a deposit will occur and cause the plunger to freeze
  • Hamilton™ Gastight™ 1000/1700 Syringes
Spezifikation
Spezifikation
Glass (Barrel)
Syringe
Laboratory Syringe Pumps
Yes
No Needle Included
Reusable
Luer Lock
Non-sterile