Learn More
KD Scientific Hamilton™ Gastight™ 1000 Series Syringe, PTFE Luer Lock
Ideal for dispensing both liquids and gases.
Marke: KD Scientific 72-1832
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die präzisionsgefertigte PTFE-Kolbenspitze sorgt für eine leckfreie Abdichtung
- Durch den festen Sitz wischt die Spitze das Innere des Spritzenkörpers im Wesentlichen frei von Proben
- Diese Eigenschaft ist besonders nützlich bei heterogenen Proben, da sie das Risiko verringert, dass sich Ablagerungen bilden und den Kolben einfrieren lassen
- Hamilton™ Gastight™ 1000/1700 Spritzen
Spezifikation
Glass (Barrel) | |
Syringe | |
2.5 mL | |
Luer Lock | |
Non-sterile |
No Needle Included | |
Reusable | |
Laboratory Syringe Pumps | |
Yes |