Learn More
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC Spritzen und Ersatzteile
Die Spritzen sind so konzipiert, dass sie eine erneute, reproduzierbare Injektion flüssiger Proben in einen Injektor auf HPLC-Instrumenten liefern. Der CR-700 standardisiert drei Hauptvariablen: Probenvolumen, Injektionsrate und Eindringtiefe der Nadel. Selbst wenn der CR-700-Sensor von verschiedenen Technikern bedient wird, bietet er eine Reproduzierbarkeit von +1 % des gesamten Spritzenvolumens bei Routineverfahren.
21.65 CHF - 514.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
---|---|
Menge | Je |
Art der Kanülenspitze | Stumpf |
Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC-Injektionsventile |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Produkttyp | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Produkttyp | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10055610
|
Hamilton™
84302 |
22 G | Gasdichte Spritze | Gehäuse CR700-200 |
472.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11548833
|
Hamilton™
15936 |
22 G | Ersatznadel | CR-700 |
21.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10015590
|
Hamilton™
84301 |
22 s G | Gasdichte Spritze | Gehäuse CR700-20 |
472.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10508122
|
Hamilton™
84303 |
22 G | Gasdichte Spritze | Gehäuse CR700-50 |
514.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Die Volumina werden mit Mikrometergenauigkeit ausgewählt, der Kolben ist federangetrieben und injiziert die Proben mit konstanter Rate. Drei Modelle der CR-700-Spritzen sind mit Volumina von 20, 50 oder 200 μl erhältlich
Nadelspitzentypen
- Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältlicher Gauge: 22
Spezifikation
2 in. | |
Je | |
Stumpf | |
HPLC-Injektionsventile |