Learn More
Hamilton™ Microliter/Gastight™ Spritzen, 700/1700-Serie
Hamilton bietet die derzeit umfangreichste Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Spritzen der Branche. Zum Dispensieren mit größtmöglicher Präzision.
Marke: Hamilton™ 7654-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
600 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.Diese Serie hat einen verstärkten Kolben, um ein Verbiegen zu vermeiden.
700 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1700 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1000 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben aus teflonbeschichtetem Aluminium mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Nadeln sind im unteren Viertel mit PTFE beschichtet, um das Abtropfen zu erleichtern (pst 3T).
RN Nadeln mit Small Hub bis 1mL Spritzenvolumen.
RN Nadeln mit Large Hub ab >1mL Spritzenvolumen.
Nadellänge frei wählbar.
Typ: 1702 RN keine Nadel
Volumen: 25μl
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,029 in. | |
0,72 mm | |
Unerreichte Funktionalität für kontrollierte Tierinjektionen | |
1000 psi | |
115 °C | |
1702 | |
10 °C | |
25 μl |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) | |
0,305 in. | |
7,75 mm | |
Gasdichte Spritze | |
239 °F | |
50 °F | |
Ohne Kanüle | |
Je | |
Abnehmbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Microliter/Gastight™ Spritzen, 700/1700-Serie > Modell 1702 RN; gasdicht; 25 ul
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur