Learn More
Hamilton™ 700 and 1700 Series Gastight™ and Microliter™ Digital Syringes: Anschlusstyp N
Erzielt bei der Abgabe von Volumina von 500 μl bis 50 nl eine Präzision von bis zu 0.5 %
1895.00 CHF - 1935.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.5 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung von Analysegeräten (AA/ICP, GC, HPLC) , Vorbereitung von Standards und Spitzenproben, Vermeidung von Parallaxenfehlern durch digitale Anzeige auf dem integrierten LCD-Bildschirm und auch für Pipettierung und HPLC-Injektionen
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 20
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Art der Kanülenspitze Modell Anschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Art der Kanülenspitze Modell Anschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10686411
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS81030
100 μl Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1710 Abnehmbar
1930.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11538024
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80075
10 μl Stumpf 1701 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11568044
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80275
25 μl Stumpf 1702 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11558024
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80200
25 μl Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1702 Zementiert
1935.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10327252
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80383
10 μl Stumpf 701 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10008980
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80430
25 μl Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 702 Abnehmbar
1935.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10777611
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80400
25 μl Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 702 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10604711
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80500
50 μl Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 705 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10460813
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80530
50 μl Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 705 Abnehmbar
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10222671
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80565
50 μl Stumpf 705 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10644881
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80600
100 μl Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 710 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10232671
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80665
100 μl Stumpf 710 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11598024
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80765
250 μl Stumpf 725 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11568034
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80975
50 μl Stumpf 1705 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11538054
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS81075
100 μl Stumpf 1710 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10772382
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80930
50 μl Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1705 Abnehmbar
1930.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10782382
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS81130
250 μl Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1725 Abnehmbar
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11588034
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS87900
5 μl Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 75 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11578024
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80700
250 μl Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 725 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11538034
Unterlagen ansehen
Hamilton™
DS80900
50 μl Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1705 Zementiert
1895.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Die Spritze eliminiert Parallaxenfehler, indem sie eine digitale Anzeige auf dem integrierten LCD-Bildschirm liefert. Ein einstellbarer Kolbenanschlag gewährleistet eine reproduzierbare Kolbenplatzierung.
Einfache Auswertung
Lesen Sie das Spritzenvolumen direkt von der Flüssigkristallanzeige ab. Die digitale Anzeige eliminiert Fehler bei der Volumenmessung und stellt sicher, dass jeder im Labor das gleiche Spritzenvolumen liest.
Ideal für die Gerätekalibrierung
Jede digitale Spritze ist ein kalibriertes Gerät, das auf N.I.S.T.-Methoden rückführbar ist. Zu verwenden zur Kalibrierung von Analysegeräten (AA/ICP, GC, HPLC usw.), zur Vorbereitung von Standards und Spike-Proben. Erleichtert die Einhaltung der EPA-, CLIA-, ISO- und FDA-Anforderungen (GLP, GMP).
Bessere Genauigkeit und Präzision
Die digitalen Mikroliter™ und GASTIGHT™ Spritzen der Serien 700 und 1700 sind für ± eine Genauigkeit von 0,5 % oder besser zertifiziert. Mit dem integrierten verstellbaren Kolbenanschlag wird eine verbesserte Präzision erreicht. Der einstellbare Kolbenanschlag (0 bis 100 % des Spritzenvolumens) wird mit einem Knopfdruck auf der Rückseite der digitalen Spritze eingerastet.
Spezifikation
Spezifikation
± 0.5 %
Kalibrierung von Analysegeräten (AA/ICP, GC, HPLC) , Vorbereitung von Standards und Spitzenproben, Vermeidung von Parallaxenfehlern durch digitale Anzeige auf dem integrierten LCD-Bildschirm und auch für Pipettierung und HPLC-Injektionen
2 in.
Je
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
2 in.
51 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 700 and 1700 Series Gastight™ and Microliter™ Digital Syringes: Anschlusstyp N