Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Luer-Lock-Spritzen, Anschlusstyp TLL
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich optimal zur Dosierung von Volumen im Bereich von 100 μl bis 100 ml.
Marke: Hamilton™ 81620
Beschreibung
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml.
- Luer-Lock (TLL) aus PTFE – Dieser Anschluss verfügt über einen Luer-Konus (männlich) aus PTFE und eine Verschlussnabe aus vernickeltem Messing und eignet sich für Kel-F-Kanülen, Kanülen mit Metallnaben und Universalanschlüsse
- Der TLL eignet sich für Hamilton Verdünner und Dispenser sowie OEM-Anwendungen und kann auch manuell eingesetzt werden
- Die Ausführung mit Schlitzen ist zum Anbringen an diversen Geräten vorgesehen. Dies wirkt sich jedoch nicht auf das Anbringen von Kanülen aus
- Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
- Die Nadelspitzenausführungen 4 und AS sind auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
0,57 in. | |
14.6 mm | |
Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten | |
200 psi | |
115 °C | |
1010 | |
Je | |
Luer-Lock |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
0,695 in. | |
17.7 mm | |
Gasdichte Spritze | |
239 °F | |
50 °F | |
Ohne Kanüle | |
10 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Luer-Lock-Spritzen, Anschlusstyp TLL > Modell: 1010; PTFE-Luer-Lock ohne Schlitze; Kapazität: 10 ml; keine Nadel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur