Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Luer-Lock-Spritzen, Anschlusstyp TLL
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich optimal zur Dosierung von Volumen im Bereich von 100 μl bis 100 ml.
Marke:  Hamilton™ 81427
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10531213
  • 143.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml.
  • Luer-Lock (TLL) aus PTFE – Dieser Anschluss verfügt über einen Luer-Konus (männlich) aus PTFE und eine Verschlussnabe aus vernickeltem Messing und eignet sich für Kel-F-Kanülen, Kanülen mit Metallnaben und Universalanschlüsse
  • Der TLL eignet sich für Hamilton Verdünner und Dispenser sowie OEM-Anwendungen und kann auch manuell eingesetzt werden
  • Die Ausführung mit Schlitzen ist zum Anbringen an diversen Geräten vorgesehen. Dies wirkt sich jedoch nicht auf das Anbringen von Kanülen aus
  • Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
  • Die Nadelspitzenausführungen 4 und AS sind auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
PTFE (Spitze), PTFE-Spitze (Kolben)
0,4 in.
10,3 mm
Gasdichte Spritze
1002
Je
Luer-Lock mit Schlitzen
0,28 in.
7,29 mm
Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten
200 psi
Ohne Kanüle
2,5 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Luer-Lock-Spritzen, Anschlusstyp TLL > Modell:1002; Luer-Lock aus PTFE mit Schlitzen; Fassungsvermögen:2,5 ml; keine Kanüle