Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nährstoffmischung, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Ham's F-12 Nährstoffmischung, GlutaMAX™ Supplement
Marke:  Gibco™ 31765068
537.87 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11514446
  • 674.00 CHF / 10 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Ham’s F-12 Nährstoffmischung (F-12) wurde für die serumfreie Einzelzell-Ausplattierung von CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters) entwickelt. F-12 wird seitdem für serumfreies Wachstum von CHO-Kulturen sowie serumergänztes Wachstum anderer Säugetierzellen, einschließlich Chondrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet. Wir bieten zahlreiche Gibco™ F-12 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.
Im Vergleich zu anderen Basismedien enthält F-12 eine größere Anzahl an Komponenten, wie z. B. Zink, Putrescin, Hypoxanthin und Thymidin. Das serumfreie Wachstum von CHO-Zellen in F-12 hat zu einer Vielzahl verbesserter Formulierungen geführt. Gibco™ F-12 mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ F-12 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island, New York (USA) hergestellt wird (31765-035). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ F-12 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert F 12 eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum. fötalem Kälberserum (FKS). F-12 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (1.176 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CHO
Flüssig
GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat
10 x 500 ml
7,2 bis 7,4
Ham's F-12 Nährstoffmischung, 10 x 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, pH 7,2 bis 7,4, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 290 bis 320 mOsm/kg, mit Natriumpyruvat, GlutaMAX™, Phenolrot, Lagerung bei 2 bis 8 °C , für Säugetierzellkulturen
1 X
Ham's F-12 Nährstoffmischung
Säugetierzellkultur
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
2 bis 8 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Ham's F-12 Nährstoffmischung, GlutaMAX™ Supplement > 10 x 500 ml