Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nährstoffmischung
GREENER_CHOICE
Ham's F-12 Nährstoffmischung
49.16 CHF - 396.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie CHO
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Ham's F-12 Nährstoffmischung
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11500586
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
21765029
500 ml
49.16 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11510586
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
21765037
10 x 500 ml
396.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ham’s F-12 Nährstoffmischung (F-12) wurde für die serumfreie Einzelzell-Ausplattierung von CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters) entwickelt. F-12 wird seitdem für serumfreies Wachstum von CHO-Kulturen sowie serumergänztes Wachstum anderer Säugetierzellen, einschließlich Chondrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet. Wir bieten zahlreiche Gibco™ F-12 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.
Im Vergleich zu anderen Basismedien enthält F-12 eine größere Anzahl an Komponenten, wie z. B. Zink, Putrescin, Hypoxanthin und Thymidin. Das serumfreie Wachstum von CHO-Zellen in F-12 hat zu einer Vielzahl verbesserter Formulierungen geführt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ F-12 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island, New York (USA) hergestellt wird (11765-062). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ F-12 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert F 12 eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum. fötalem Kälberserum (FKS). F-12 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (1.176 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Spezifikation
CHO
Flüssig
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
2 bis 8 °C
1 X
Ham's F-12 Nährstoffmischung
Säugetierzellkultur
7,1 bis 7,5
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Ham's F-12 Nährstoffmischung